Wichtige Dokumente
CH4196934536
ChemBridge Corporation
4-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4033156-1G
158,41 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4033156-1G
158,41 €
Iupac Name
4-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-9-12(10(2)14-13-9)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
DYXNQVLCTOFNRG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033156_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)