Merck
CH4182077753
ChemBridge Corporation
(2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
N,2,2-trimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)6-7(9-3)4-5-10-8/h7,9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
RQZSZVXPVMGSAB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6335021
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6335021_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)