Merck
CH4182076499
ChemBridge Corporation
N-[(1-ethylpyrrolidin-3-yl)methyl]ethanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[(1-ethyl-3-pyrrolidinyl)methyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-3-10-7-9-5-6-11(4-2)8-9/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
JMAGSGRQNWLQKT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026486
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026486_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)