Merck
CH4182076489
ChemBridge Corporation
2-(allylthio)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(allylsulfanyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10O2S/c1-3-4-9-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
InChIKey
ZDJCWQSKOWVJHU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026797
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026797_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)