Merck
CH4102152624
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(4-methylphenyl)propanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-N-(4-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-3-5-9(6-4-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
TZDLHQHUDYMDAF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024597
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024597_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)