Merck
CH4102152391
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(2-methoxybenzyl)propanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.69
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-chloro-N-(2-methoxybenzyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2/c1-15-10-5-3-2-4-9(10)8-13-11(14)6-7-12/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
FVBYAFBTSQKJJN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5357929
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5357929_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)