Merck
CH4102151787
ChemBridge Corporation
3-allyl-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-allyl-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-5-6-12-7-11(9-15)8-13(16-4)14(12)17-10(2)3/h5,7-10H,1,6H2,2-4H3
InChIKey
ODBLYZZOQPYPBK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024666_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)