Merck
CH4102151283
ChemBridge Corporation
3-methylimidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-methylimidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-7-10-8(6-12)9-4-2-3-5-11(7)9/h2-6H,1H3
InChIKey
VBGXAPXLVGMZBR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4017004
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4017004_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)