Merck
CH4102149858
ChemBridge Corporation
1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-3-9-6(2)7(5-10)4-8-9/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BVTRLDWWMDFELV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4001943
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4001943_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)