Merck
CH4068359121
ChemBridge Corporation
(3,4-diethoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde hydrate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3,4-diethoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-3-15-11-6-5-9(10(14)8-13)7-12(11)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
FQBWYMCPVZDSDB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9004727
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9004727_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)