Wichtige Dokumente
CH4017936732
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-hydrazino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10N4S/c10-13-8-7-5-2-1-3-6(5)14-9(7)12-4-11-8/h4H,1-3,10H2,(H,11,12,13)
InChIKey
VZXTYNJVVIGIIQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004603_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)