Merck
CH4005789022
ChemBridge Corporation
3-(1-benzyl-1H-indol-3-yl)propan-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1-benzyl-1H-indol-3-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C18H19NO/c20-12-6-9-16-14-19(13-15-7-2-1-3-8-15)18-11-5-4-10-17(16)18/h1-5,7-8,10-11,14,20H,6,9,12-13H2
InChIKey
DTPQJRUTRYGKPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5102441
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5102441_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)