Merck
B27238958211
BioBlocks, Inc.
Ethyl 7-bromo-4-chloroquinazoline-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.55
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 7-bromo-4-chloro-2-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrClN2O2/c1-2-17-11(16)10-14-8-5-6(12)3-4-7(8)9(13)15-10/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
WNPLYNAOTKPPLG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=QZ019
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)