Wichtige Dokumente
860575P
Avanti
C8 L-threo-Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860575P, powder
Synonym(e):
D-lactosyl-β1-1′-N-octanoyl-L-threo-sphingosine
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860575P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860575P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChIKey
JUCWRRXMPGRQOG-CKTHHAJGSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)