850531O
Avanti
7.8 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850531O
Synonym(e):
1-(7Z-pentadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
oil
Mol-Gew.
314.46 g/mol
Verpackung
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850531O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850531O-200mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850531O-25mg))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850531O
Methode(n)
protein sequencing: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft