Merck
800850P
Avanti
1,3-14:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1,3-Ditetradecanoyl glycerol (d5)
Größe auswählen
1 MG
374,00 €
374,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
374,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H55D5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
374,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (800850P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
1,3-14:0 D5 DG is a glycerol derivative wherein all CH2 and CH protons of glycerol are replaced by deuterium isotope.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800850P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)