Merck
ATC386058895
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-morpholinylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c13-9-11-3-1-2-4-12(11)10-14-5-7-15-8-6-14/h1-4H,5-8,10H2
InChIKey
WXZFICVYQDEYTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001796
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001796
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)