Merck
ATC386058172
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.82
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-indol-5-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H14N2O2S.ClH/c1-11-2-5-14(6-3-11)20(18,19)17-9-8-12-10-13(16)4-7-15(12)17;/h2-10H,16H2,1H3;1H
InChIKey
QDAYOPYCSJZIFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE01903
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE01903
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)