Wichtige Dokumente
ATC311768956
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide
About This Item
Iupac Name
2-(1-piperazinyl)phenol dihydrobromide
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2BrH/c13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-5-11-6-8-12;;/h1-4,11,13H,5-8H2;2*1H
InChIKey
YWZWSACJABVWJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03857
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)