Merck
ATC311764112
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(6-Chloropyrimidin-4-yl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(6-chloro-4-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2/c12-10-5-9(13-6-14-10)7-2-1-3-8(4-7)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
InChIKey
LZMSCKKGELDRSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001370
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001370
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)