Merck
ATEH998DEA89
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-11-METHYL-5H-BENZO[E]PYRIMIDO[5,4-B][1,4]DIAZEPIN-6(11H)-ONE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.68
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-11-methyl-5,11-dihydro-6H-pyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one
Inchi Code
1S/C12H9ClN4O/c1-17-9-5-3-2-4-7(9)11(18)15-8-6-14-12(13)16-10(8)17/h2-6H,1H3,(H,15,18)
InChIKey
DJWRRNUDJBTKNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-green to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=157145
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C16192
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)