Wichtige Dokumente
ATEH98884829
AstaTech, Inc.
BENZO[B]THIOPHENE-5-CARBOXYLIC ACID 1,1-DIOXIDE
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
benzo[b]thiophene-5-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C9H6O4S/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-14(8,12)13/h1-5H,(H,10,11)
InChIKey
KJBAZFOFYZODKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=186685
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D74050
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)