Merck
ATEH98066252
AstaTech, Inc.
DIMETHYL 7-OXABICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE-2,3-DICARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
dimethyl 7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H10O5/c1-13-9(11)7-5-3-4-6(15-5)8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
FQVSHUVBNGSEJO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=212969
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D90283
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)