Wichtige Dokumente
ATEH95E04E40
AstaTech, Inc.
N1-ETHYL-4-NITROBENZENE-1,2-DIAMINE
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N~1~-ethyl-4-nitro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-2-10-8-4-3-6(11(12)13)5-7(8)9/h3-5,10H,2,9H2,1H3
InChIKey
PNDJSMFFLOHKTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=204964
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84544
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)