Wichtige Dokumente
ATEH93EDCC02
AstaTech, Inc.
4-(6-CHLORO-2-METHOXYACRIDIN-9-YLAMINO)-2-((4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)METHYL)PHENOL
About This Item
Iupac Name
4-((6-chloro-2-methoxyacridin-9-yl)amino)-2-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C26H27ClN4O2/c1-30-9-11-31(12-10-30)16-17-13-19(4-8-25(17)32)28-26-21-6-3-18(27)14-24(21)29-23-7-5-20(33-2)15-22(23)26/h3-8,13-15,32H,9-12,16H2,1-2H3,(H,28,29)
InChIKey
SUSDGTMJKOGWSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A50848
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)