Merck
ATEH75DC0169
AstaTech, Inc.
2-(BENZYLOXY)-6-CHLORO-4-METHOXYPYRIDINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-6-chloro-4-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2/c1-16-11-7-12(14)15-13(8-11)17-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
MCIVCOVAQDTEFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=172747
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90340
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)