Wichtige Dokumente
ATEH57C9A1D4
AstaTech, Inc.
CIS-6-BENZYLOCTAHYDRO-1H-PYRROLO[3,4-B]PYRIDINE
About This Item
Iupac Name
(4aR,7aR)-6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C14H20N2/c1-2-5-12(6-3-1)9-16-10-13-7-4-8-15-14(13)11-16/h1-3,5-6,13-15H,4,7-11H2/t13-,14+/m1/s1
InChIKey
AFYZAHZKOFBVLE-KGLIPLIRSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14366
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)