Merck
ATEH1F1C53F0
AstaTech, Inc.
2,2-DIFLUOROCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c8-7(9)4-2-1-3-5(7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
InChIKey
PBKMJGYFCYLGLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125656
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16640
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)