Wichtige Dokumente
ATEH0DDC42E3
AstaTech, Inc.
METHYL 7-METHYLPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
methyl 7-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-6-5-7(9(13)14-2)11-8-3-4-10-12(6)8/h3-5H,1-2H3
InChIKey
GTEMHHNJGQDPBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122687
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20118
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)