Merck
ATE939886371
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(1-(HYDROXYIMINO)ETHYL) PHENYLCARBAMATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (2-(1-nitrosoethyl)phenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c1-9(15-17)10-7-5-6-8-11(10)14-12(16)18-13(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H,14,16)
InChIKey
KJODQJYDCKWAJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=104095
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB10245
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)