Wichtige Dokumente
ATE939883381
AstaTech, Inc.
11H-DIBENZO[B,E][1,4]DIAZEPIN-11-ONE, 3-BROMO-5,10-DIHYDRO-
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
Inchi Code
1S/C13H9BrN2O/c14-8-5-6-9-12(7-8)15-10-3-1-2-4-11(10)16-13(9)17/h1-7,15H,(H,16,17)
InChIKey
MQKNIAACUFZSAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16650
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)