Merck
APOH93D950C2
Apollo Scientific Ltd
Dodecyl carbonochloridate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.79
MDL-Nummer:
Iupac Name
dodecyl chloridocarbonate
Inchi Code
1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15/h2-12H2,1H3
InChIKey
AFPOMDNRTZLRMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)