Wichtige Dokumente
APO455832971
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR7727-500MG
141,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR7727-500MG
141,20 €
bp
131-132
Iupac Name
2,4-dimethyl-5-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H13NO2S/c1-6-4-7(2)9(5-8(6)10)13(3,11)12/h4-5H,10H2,1-3H3
InChIKey
RPXUEHXANDRWAI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dimethyl-5-methylsulphonylaniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)