Merck
APO455830906
Apollo Scientific Ltd
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Größe auswählen
250 MG
135,70 €
1 G
232,50 €
Lieferanten-SKU: OR42118-250MG
135,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
135,70 €
1 G
232,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR42118-250MG
135,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H8BrN.BrH/c11-6-8-2-1-3-9-7-12-5-4-10(8)9;/h1-5,7H,6H2;1H
InChIKey
LZMGMJIKMWSHCV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromomethylisoquinoline-hydrobromide
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromomethylisoquinoline-hydrobromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)