Wichtige Dokumente
APO428499533
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
[2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c1-6-2-3-8(9(10,11)12)4-7(6)5-13/h2-4H,5,13H2,1H3
InChIKey
HMXXLXYKISLYDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-5-trifluoromethylbenzylamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)