Merck
APO424014987
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-iodobenzyl bromide
Größe auswählen
250 MG
59,80 €
1 G
71,90 €
5 G
178,60 €
Lieferanten-SKU: OR400121-250MG
59,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
59,80 €
1 G
71,90 €
5 G
178,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.83
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR400121-250MG
59,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-2-(bromomethyl)-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2I/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
LUUACGYKFNXCSS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-iodobenzyl-bromide
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-iodobenzyl-bromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)