Wichtige Dokumente
APO415185038
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC500234-1G
162,10 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC500234-1G
162,10 €
Iupac Name
1-bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF5/c8-4-1-3(7(11,12)13)5(9)2-6(4)10/h1-2H
InChIKey
JSXBNFYUPDSZIN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-24-difluorobenzotrifluoride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)