Merck
AOBH97F1106C
AOBChem
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c1-15-7-3-2-5(9(10,11)12)4-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H2,13,14)
InChIKey
XYTWILFWSVFPHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-methoxy-5-trifluoromethyl-benzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/61861.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)