Wichtige Dokumente
AOBH97EBB00B
AOBChem
(5-Bromo-2-iodophenyl)(methyl)sulfane
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(5-bromo-2-iodophenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C7H6BrIS/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
InChIKey
ODTOECRLBBIVEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-iodophenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52583.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)