Merck
AOBH961DC4B7
AOBChem
(3-Bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)(methyl)sulfane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H8BrFS/c1-5-3-6(9)8(10)7(4-5)11-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
RBGYCOBAPVQFBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-methylphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51686.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)