Merck
AOBH961DC238
AOBChem
ethyl 3,6-dichloro-2-fluorobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 3,6-dichloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7Cl2FO2/c1-2-14-9(13)7-5(10)3-4-6(11)8(7)12/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
MLPWVDGIBMYFBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-6-dichloro-2-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48696.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)