Merck
AOBH961DC208
AOBChem
ethyl 4-fluoro-2-isopropoxybenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 4-fluoro-2-isopropoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H15FO3/c1-4-15-12(14)10-6-5-9(13)7-11(10)16-8(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
SDMNQJOADDMEEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-fluoro-2-isopropoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48377.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)