Merck
AOBH961DC1BA
AOBChem
3-bromo-2-(1,3-dioxolan-2-yl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-2-(1,3-dioxolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-6-2-1-3-10-7(6)8-11-4-5-12-8/h1-3,8H,4-5H2
InChIKey
HRZQYNVEQATAEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-1-3-dioxolan-2-yl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47501.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)