Wichtige Dokumente
AOBH961DC13F
AOBChem
6-(4-hydroxyphenyl)picolinaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
6-(4-hydroxyphenyl)picolinaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-8-10-2-1-3-12(13-10)9-4-6-11(15)7-5-9/h1-8,15H
InChIKey
UWNYNZXLBDVMOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-4-hydroxyphenyl-picolildehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45678.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)