Merck
AOBH961DC133
AOBChem
Potassium (3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl)trifluoroborate
About This Item
Molekulargewicht:
249.47
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
potassium (3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C6H5BClF3NO.K/c1-13-6-5(8)4(2-3-12-6)7(9,10)11;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
InChIKey
SFOSZJYFTBISLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/potassium-3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl-trifluoroborate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45621.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)