Merck
AOBH961DC0C8
AOBChem
(2-Ethoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Molekulargewicht:
224.02
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-ethoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BO5/c1-3-16-9-5-4-7(10(12)15-2)6-8(9)11(13)14/h4-6,13-14H,3H2,1-2H3
InChIKey
OJQYGDCOJVHXDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-5-methoxycarbonyl-phenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38477.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)