Merck
AOBH961DC02A
AOBChem
2-Fluoro-6-isopropoxybenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-fluoro-6-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-8-5-3-4-7(11)9(8)10(12)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
KHMWBBKORQRKHW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-6-isopropoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37245.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)