Merck
AOBH945512A1
AOBChem
(5-bromo-2-chloropyridin-4-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.56
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-bromo-2-chloropyridin-4-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C10H10BrClN2O/c11-8-6-13-9(12)5-7(8)10(15)14-3-1-2-4-14/h5-6H,1-4H2
InChIKey
HACGMIFBOWJXLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloropyridin-4-yl-pyrrolidin-1-yl-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48201.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)