Merck
AOBH945511EE
AOBChem
3-Cyano-2-fluoro-4-methoxybenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-cyano-2-fluoro-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO3/c1-14-7-3-2-5(9(12)13)8(10)6(7)4-11/h2-3H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
XYCJVYVIYGWZFO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-cyano-2-fluoro-4-methoxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19547.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)