Wichtige Dokumente
AOBH945510EB
AOBChem
Potassium trifluoro(3-fluoro-5-methoxyphenyl)borate
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
232.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
potassium trifluoro(3-fluoro-5-methoxyphenyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C7H6BF4O.K/c1-13-7-3-5(8(10,11)12)2-6(9)4-7;/h2-4H,1H3;/q-1;+1
InChIKey
XUCRSDUUCLRTDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/potassium-trifluoro-3-fluoro-5-methoxyphenyl-borate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45565.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)